樟脑醌 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (±)-樟脑醌, 2,3-莰烷二酮
154570050 154570100
ACRO154570050EA 0 CNY
ACRO154570050 ACRO154570100
樟脑醌 99%
樟脑醌
分子式: C₁₀H₁₄O₂
分子量: 166.22 g/mol
溶点: 198…202 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00064160
CAS号: 10373-78-1
EINECS: 233-814-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 204 °C
GC ≥98.5 %