氯化铝 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Aluminum chloride
A1831-100G A1831-500G
TCIAA1831-100GEA 0 CNY
TCIAA1831-100G TCIAA1831-500G
氯化铝 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
氯化铝
分子式: AlCl₃
沸点: 180 °C (1013 hPa)
溶点: 180…181 °C
密度: liquid 1,31 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003422
CAS号: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN号: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 14,00337
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd769378e55bda6b7937d31092d21168f8d3ee56&vid=bd769378e55bda6b7937d31092d21168f8d3ee56&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %