1,3-苯二磺酸二钠盐 >55.0% (通过HPLC)
供应商: TCI
B0023-25G
B0023-500G
TCIAB0023-25GEA
0
CNY
TCIAB0023-25G
TCIAB0023-500G
1,3-苯二磺酸二钠盐 >55.0% (通过HPLC)
1,3-苯二磺酸二钠盐
分子式:
C₆H₄Na₂O₆S₂ |
MDL编号:
MFCD00007492 CAS号: 831-59-4 EINECS: 212-606-4 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 55.0 area% |