4-甲氧基-3-硝基苯甲醛 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
N0830-25G N0830-5G
TCIAN0830-25GEA 0 CNY
TCIAN0830-25G TCIAN0830-5G
4-甲氧基-3-硝基苯甲醛 ≥98.0% (通过GC)
4-甲氧基-3-硝基苯甲醛
分子式: C₈H₇NO₄
MDL编号: MFCD00126498
CAS号: 31680-08-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3982f20576fe00e5cbece8d7222bfcf6c4f17af4&vid=3982f20576fe00e5cbece8d7222bfcf6c4f17af4&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C