D-(-)-α-苯基甘氨酸 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms:
(R)-(-)-2-苯基甘氨酸, R-(-)-α-氨基苯基乙酸, D-2-苯基甘氨酸
P0820-25G
P0820-500G
TCIAP0820-25GEA
0
CNY
TCIAP0820-25G
TCIAP0820-500G
D-(-)-α-苯基甘氨酸 ≥99.0% (by titrimetric analysis)
D-(-)-α-苯基甘氨酸
分子式:
C₈H₉NO₂ 分子量: 151.16 g/mol |
MDL编号:
MFCD00008061 CAS号: 875-74-1 EINECS: 212-876-3 Merck Index: 14,07291 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -155 to -159 deg (C=1, 1mol/L HCl) |