2-吡啶甲醛 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
P0425-25G P0425-500G
TCIAP0425-25GEA 0 CNY
TCIAP0425-25G TCIAP0425-500G
2-吡啶甲醛 ≥98.0% (通过GC)
2-吡啶甲醛
分子式: C₆H₅NO
沸点: 181°C
闪点: 77°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00006290
CAS号: 1121-60-4
EINECS: 214-333-6
UN号: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bac6f020cb5a4d0f36e3fb00422f276955db31b2&vid=bac6f020cb5a4d0f36e3fb00422f276955db31b2&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %