1,4,8,12-四氮杂环十五烷 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
T1691-1G T1691-5G
TCIAT1691-1GEA 0 CNY
TCIAT1691-1G TCIAT1691-5G
1,4,8,12-四氮杂环十五烷 ≥97.0% (通过滴定分析)
1,4,8,12-四氮杂环十五烷
分子式: C₁₁H₂₆N₄
MDL编号: MFCD00010049
CAS号: 15439-16-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f75c11fac4eb6d27bb8088de3ca03c6a59a30ff1&vid=f75c11fac4eb6d27bb8088de3ca03c6a59a30ff1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C