苯硼酸频哪醇酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 4,4,5,5-四甲基-2-苯基-1,3,2-二氧杂硼烷
P1855-25G P1855-5G
TCIAP1855-25GEA 0 CNY
TCIAP1855-25G TCIAP1855-5G
苯硼酸频哪醇酯 ≥98.0% (by GC)
苯硼酸频哪醇酯
分子式: C₁₂H₁₇BO₂
分子量: 204.08 g/mol
沸点: 130°C
MDL编号: MFCD00966985
CAS号: 24388-23-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebc6b4d197cf39904c514e637f5f5584355f8aaa&vid=ebc6b4d197cf39904c514e637f5f5584355f8aaa&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %