甲基橙 ACS
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
橙黄 III, 4-[4-(二甲氨基)苯基偶氮基]苯磺酸, 酸性橙 52, 半日花素 B
VWRC0596-100GEA
2052
CNY
VWRC0596-100G
VWRC0596-25G
甲基橙 ACS
甲基橙
分子式:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S 分子量: 327.34 g/mol 沸点: ~90 °C (1013 hPa) 溶点: >300 °C 密度: ∼1 g/cm³ (20 °C) 闪点: 38 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00007502 CAS号: 547-58-0 EINECS: 208-925-3 UN号: 3143 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,06127 |
产品技术规格
Clarity of Solution | Pass |
Visual Transition Interval (pH 3.2 – 4.4) | Pass |