2,4,5-三氟硝基苯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 1,2,4-三氟-5-硝基苯, 5-硝基-1,2,4-三氟苯
T1589-25G T1589-5G
TCIAT1589-25GEA 0 CNY
TCIAT1589-25G TCIAT1589-5G
2,4,5-三氟硝基苯 ≥98.0% (by GC)
2,4,5-三氟硝基苯
分子式: C₆H₂F₃NO₂
沸点: 195°C
溶点: –11 °C
密度: 1,54 g/cm³ (20 °C)
闪点: 89°C
MDL编号: MFCD00007051
CAS号: 2105-61-5
EINECS: 218-281-5
UN号: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da7813bb730afad3d16f15a1b6a7aeb67d871677&vid=19112dd073b4cf3b4b5938d36e87e9ae61466502&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %