4-Hexyloxybenzoic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
H0247-25G H0247-500G
TCIAH0247-25GEA 0 CNY
TCIAH0247-25G TCIAH0247-500G
4-Hexyloxybenzoic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-Hexyloxybenzoic acid
分子式: C₁₃H₁₈O₃
溶点: 150…153 °C
密度: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00013991
CAS号: 1142-39-8
EINECS: 214-534-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f54543b7681f0f912e84da135baff40c5ef6e32c&vid=95d5c507690e4a6f52ea04d11e4c2bbc5eb8b566&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency