1H,1H,2H-全氟-1-癸烯 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟-1-癸烯
H0846-25G H0846-5G
TCIAH0846-25GEA 0 CNY
TCIAH0846-25G TCIAH0846-5G
1H,1H,2H-全氟-1-癸烯 ≥97.0% (by GC)
1H,1H,2H-全氟-1-癸烯
分子式: C₁₀H₃F₁₇
分子量: 446.11 g/mol
沸点: 147°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00039246
CAS号: 21652-58-4
EINECS: 244-503-5
UN号: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cf60d6beaa5cb86d4050cc12b0af6d968600a58&vid=7b574e47a0db9f7ba24953b68ae273bed305785a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %