2,4-二氨基苯磺酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2,4-Diaminobenzenesulphonic acid, 1,3-Phenylenediamine-4-sulphonic acid
P0893-500G P0893-25G
TCIAP0893-500GEA 0 CNY
TCIAP0893-500G TCIAP0893-25G
2,4-二氨基苯磺酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2,4-二氨基苯磺酸
分子式: C₆H₈N₂O₃S
分子量: 188.21 g/mol
沸点: 406
MDL编号: MFCD00035772
CAS号: 88-63-1
EINECS: 201-846-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e73da52e071890326c2529d0c5dd741e30d380f&vid=0e73da52e071890326c2529d0c5dd741e30d380f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %