1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析) metal indicator, 用于分光光度法
供应商: TCI
|
Warning
|
A5000-1G
A5000-5G
TCIAA5000-1GEA
0
CNY
TCIAA5000-1G
TCIAA5000-5G
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析) metal indicator, 用于分光光度法
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
分子式:
C₁₅H₁₁N₃O 沸点: 412 °C (1013 hPa) 溶点: 137…140 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00004071 CAS号: 85-85-8 EINECS: 201-637-9 |
|
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 138.0 to 143.0 deg-C |
Absorbance | min. 0.600 (10mg/L, Methanol, 463.0 to 467.0 nm) |