2-溴-1,1-二甲氧基乙烷 ≥97.0% (通过GC) stabilised
供应商: TCI
Warning
Stabilization: Stabilised with potassium carbonate
B1097-25G B1097-500G
TCIAB1097-25GEA 0 CNY
TCIAB1097-25G TCIAB1097-500G
2-溴-1,1-二甲氧基乙烷 ≥97.0% (通过GC) stabilised
2-溴-1,1-二甲氧基乙烷
分子式: BrH₂CCH(OCH₃)₂
沸点: 150°C
密度: 1,43 g/cm³ (20 °C)
闪点: 52°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000213
CAS号: 7252-83-7
EINECS: 230-669-6
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b0eb268128909ffa6b84979fe04a8833bf4ab5a&vid=1fc07f1e7141552e9eda6fc27fababb840096266&prid=web&clid=SAPDAM