氯化钙 1 mol/l 在水溶液中, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Warning
21115-100ML 21115-250ML
SIAL21115-100MLEA 0 CNY
SIAL21115-100ML SIAL21115-250ML
氯化钙 1 mol/l 在水溶液中, Sigma-Aldrich®
氯化钙
分子式: CaCl₂
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010903
CAS号: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8