双(4-氯苯基)二硫化物 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
D0360-25G D0360-5G
TCIAD0360-25GEA 0 CNY
TCIAD0360-25G TCIAD0360-5G
双(4-氯苯基)二硫化物 ≥98.0% (通过GC)
双(4-氯苯基)二硫化物
分子式: C₁₂H₈Cl₂S₂
沸点: 180°C
MDL编号: MFCD00013642
CAS号: 1142-19-4
EINECS: 214-531-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d3adeb7917798f0dd9e98c24c2adc7c0636869f&vid=6d3adeb7917798f0dd9e98c24c2adc7c0636869f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C