三(羟甲基)甲基甘氨酸 ≥99.0% (by titrimetric analysis) good's buffer component for biological research
供应商: TCI
Synonyms: N-三(羟甲基)甲基甘氨酸
T0682-25G T0682-250G
TCIAT0682-25GEA 0 CNY
TCIAT0682-25G TCIAT0682-250G
三(羟甲基)甲基甘氨酸 ≥99.0% (by titrimetric analysis) good's buffer component for biological research
三(羟甲基)甲基甘氨酸
分子式: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
分子量: 179.17 g/mol
溶点: 187
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004277
CAS号: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 14,09651
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66a1bbba6c838b918da6a8aca9f5c25fb4a73a66&vid=63c4c67704ef3a1a4ab1a87e299da20d212eaecb&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Absorbance max. 0.30 (0.1mol/L、H2O、260nm)
Solubility in Water almost transparency