三氟甲基三甲基硅烷 ≥97.0% (by GC) trifluoromethylating reagent
供应商: TCI
Danger
Synonyms: (Trifluoromethyl)trimethylsilane, TFMTMS
T1570-25G T1570-5G
TCIAT1570-25GEA 0 CNY
TCIAT1570-25G TCIAT1570-5G
三氟甲基三甲基硅烷 ≥97.0% (by GC) trifluoromethylating reagent
三氟甲基三甲基硅烷
分子式: C₄H₉F₃Si
分子量: 142.2 g/mol
沸点: 55°C
密度: 0.95
闪点: –32°C
MDL编号: MFCD00145454
CAS号: 81290-20-2
UN号: 1993
ADR: 3 II
Merck Index: 14,09683
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5094a4484685a40f5a4d2dded39ab607fc02661&vid=6bde07bf8d968da54f30e69af8a439116c68f7cd&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %