(S)-(+)-扁桃酸 ≥99.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: (S)-α-羟基苯乙酸
M0661-25G M0661-250G
TCIAM0661-25GEA 0 CNY
TCIAM0661-25G TCIAM0661-250G
(S)-(+)-扁桃酸 ≥99.0% (by GC, titration analysis)
(S)-(+)-扁桃酸
分子式: C₈H₈O₃
沸点: 322 °C (1013 hPa)
溶点: 130…132 °C
密度: 1,349 g/cm³ (20 °C)
闪点: ≥ 190 °C
MDL编号: MFCD00004495
CAS号: 17199-29-0
EINECS: 241-240-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=740f275191c4efc81631cb30e369f39124ce93b3&vid=740f275191c4efc81631cb30e369f39124ce93b3&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 132.0 to 135.0 deg-C