(R)-(-)-扁桃酸甲酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
M1349-1G
M1349-5G
TCIAM1349-1GEA
0
CNY
TCIAM1349-1G
TCIAM1349-5G
(R)-(-)-扁桃酸甲酯 ≥98.0% (通过GC)
(R)-(-)-扁桃酸甲酯
分子式:
C₉H₁₀O₃ 沸点: 267 °C (1013 hPa) 溶点: 51…53 °C |
MDL编号:
MFCD00064247 CAS号: 20698-91-3 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Specific rotation [a]20/D | -140 to -150 deg (C=1,MeOH) |