安替比林 ≥99.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2,3-二甲基-1-苯基-3-吡唑啉-5-酮, 非那宗
D1876-25G D1876-500G
TCIAD1876-25GEA 0 CNY
TCIAD1876-25G TCIAD1876-500G
安替比林 ≥99.0% (by GC, titration analysis)
安替比林
分子式: C₁₁H₁₂N₂O
分子量: 188.23 g/mol
沸点: 319°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003146
CAS号: 60-80-0
EINECS: 200-486-6
Merck Index: 14,00716
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03b9819d87e977abd0ebc845c09b3ed952bef3e0&vid=03b9819d87e977abd0ebc845c09b3ed952bef3e0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency