3-氟-4-三氟甲基苯甲酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
F0758-5G F0758-1G
TCIAF0758-5GEA 0 CNY
TCIAF0758-5G TCIAF0758-1G
3-氟-4-三氟甲基苯甲酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-氟-4-三氟甲基苯甲酸
分子式: C₈H₄F₄O₂
分子量: 208.11 g/mol
MDL编号: MFCD00236279
CAS号: 115754-21-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=470d9b29c8d8e0b479aa96dc5834e5c445a5e9a0&vid=470d9b29c8d8e0b479aa96dc5834e5c445a5e9a0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C