水杨酰肼 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 水杨酸酰肼, 2-羟基苯甲酰肼
S0242-25G S0242-500G
TCIAS0242-25GEA 0 CNY
TCIAS0242-25G TCIAS0242-500G
水杨酰肼 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
水杨酰肼
分子式: C₇H₈N₂O₂
分子量: 152.15 g/mol
MDL编号: MFCD00007599
CAS号: 936-02-7
EINECS: 213-311-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a83360da9731e552c04a48dcaa997f6c4fcf3fe&vid=0a83360da9731e552c04a48dcaa997f6c4fcf3fe&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency