N,N′-二甲基乙二胺 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 1,2-双(甲氨基)乙烷
D0720-25ML D0720-5ML
TCIAD0720-25MLEA 0 CNY
TCIAD0720-25ML TCIAD0720-5ML
N,N′-二甲基乙二胺 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
N,N′-二甲基乙二胺
分子式: C₄H₁₂N₂
分子量: 88.15 g/mol
沸点: 119
闪点: 26°C
MDL编号: MFCD00008290
CAS号: 110-70-3
EINECS: 203-793-3
UN号: 2734
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ce2bfb138a409ad0829e55dad61c325d2c43ea1&vid=2ce2bfb138a409ad0829e55dad61c325d2c43ea1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %