N,N-二甲基甲酰胺二丙基缩醛 ≥90.0% (by titrimetric analysis) for esterification
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 1,1-二丙氧基-N,N-二甲基甲胺, 1,1-二丙氧基三甲胺
D1301-25ML D1301-5ML
TCIAD1301-25MLEA 0 CNY
TCIAD1301-25ML TCIAD1301-5ML
N,N-二甲基甲酰胺二丙基缩醛 ≥90.0% (by titrimetric analysis) for esterification
N,N-二甲基甲酰胺二丙基缩醛
分子式: C₉H₂₁NO₂
分子量: 175.27 g/mol
沸点: 67
密度: 0.8537
闪点: 46°C
MDL编号: MFCD00009374
CAS号: 6006-65-1
EINECS: 227-855-4
UN号: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebb7c90eb931a630ca5240617e4c8e910e2202a8&vid=07029c25c3533e7ee65f96860e27497a378cff87&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 90.0 %
Effect test of GC derivalization Effective as derivatization agent Myristic Acid