生物素 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: 维生素 B7, Biotin 生物素, 维生素 H, 辅酶 R, Bios II
B0463-1G B0463-100MG B0463-5G
TCIAB0463-1GEA 0 CNY
TCIAB0463-1G TCIAB0463-100MG TCIAB0463-5G
生物素 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
生物素
分子式: C₁₀H₁₆N₂O₃S
溶点: 232…233 °C
密度: 1,41 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00005541
CAS号: 58-85-5
EINECS: 200-399-3
Merck Index: 13,01231
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be403c0cca0d612de378d076e6027bf290c90493&vid=be403c0cca0d612de378d076e6027bf290c90493&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +89.5 to +91.5 deg (C=2, 0.1mol/L NaOH sol.)
Solubility in 0.1mol/L NaOH almost transparency