L-酪氨酸 ≥98.5% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: (S)-2-氨基-3-对羟苯基丙酸, 3-(4-对羟苯基)-L-丙氨酸
T0550-25G T0550-500G
TCIAT0550-25GEA 0 CNY
TCIAT0550-25G TCIAT0550-500G
L-酪氨酸 ≥98.5% (by titrimetric analysis)
L-酪氨酸
分子式: C₉H₁₁NO₃
分子量: 181.19 g/mol
沸点: 351
溶点: 285
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002606
CAS号: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Merck Index: 14,09839
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a875abe54f89cdad0d5a6d4de40d61c6ced0c3d3&vid=a875abe54f89cdad0d5a6d4de40d61c6ced0c3d3&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.5 %
Solubility in 1mol/L HCl almost transparency