正十二烷基硫醚 ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
D1327-25G
D1327-500G
TCIAD1327-25GEA
0
CNY
TCIAD1327-25G
TCIAD1327-500G
正十二烷基硫醚 ≥96.0% (通过GC)
正十二烷基硫醚
分子式:
C₂₄H₅₀S 沸点: 465 °C (1013 hPa) 溶点: 40 °C 密度: 0,844 g/cm³ (30 °C) |
MDL编号:
MFCD00008975 CAS号: 2469-45-6 EINECS: 219-587-1 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Melting point | 41.0 to 43.0 deg-C |
Solubility in Toluene | very faint turbidity |