二丙醚 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 丙醚
P0527-25ML P0527-500ML
TCIAP0527-25MLEA 0 CNY
TCIAP0527-25ML TCIAP0527-500ML
二丙醚 ≥98.0% (by GC)
二丙醚
分子式: C₆H₁₄O
沸点: 90°C
溶点: –122 °C
密度: 0,736 g/cm³ (20 °C)
闪点: 21°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009376
CAS号: 111-43-3
EINECS: 203-869-6
UN号: 2384
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07857
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78ea7a3679ffff62a9819cf0d0d9f73e0a5535c0&vid=78ea7a3679ffff62a9819cf0d0d9f73e0a5535c0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %