戊二醛 24 - 26% in water
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 1,5-戊二醛, 五碳双缩醛
G0067-500ML G0067-25ML
TCIAG0067-500MLEA 0 CNY
TCIAG0067-500ML TCIAG0067-25ML
戊二醛 24 - 26% in water
戊二醛
分子式: C₅H₈O₂
沸点: 101 °C (1013 hPa)
溶点: –6 °C
密度: 1,06 g/cm³ (20 °C)
闪点: ≥ 71 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00007025
CAS号: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN号: 2927
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,04472
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c2fbca3c625484220b2ce95b83ea86a8a75bf01&vid=e706d354dac2766116cc4d05eedf7783d53af3a5&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Oxime Formation) 24.0 to 26.0 w/w%
abs-ratio (a/b) max. 0.35 (E230/280)