2-苯乙醇 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 苄基甲醇, β-苯乙醇
P0084-25ML P0084-500ML
TCIAP0084-25MLEA 0 CNY
TCIAP0084-25ML TCIAP0084-500ML
2-苯乙醇 ≥98.0% (by GC)
2-苯乙醇
分子式: C₆H₅CH₂CH₂OH
沸点: 219°C
溶点: 103…105 °C
密度: 1,02 g/cm³ (20 °C)
闪点: 108°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002886
CAS号: 60-12-8
EINECS: 200-456-2
UN号: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07224
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=598e918e44267216993b9856ab1cb5d4d0dba6b4&vid=598e918e44267216993b9856ab1cb5d4d0dba6b4&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %