L-精氨酸盐酸盐 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Synonyms:
L(+)-精氨酸盐酸盐, S(+)-精氨酸盐酸盐, 2-氨基-5-胍基戊酸
A0528-25G
A0528-500G
TCIAA0528-25GEA
0
CNY
TCIAA0528-25G
TCIAA0528-500G
L-精氨酸盐酸盐 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
L-精氨酸盐酸盐
分子式:
C₆H₁₅ClN₄O₂ 分子量: 210.66 g/mol 溶点: 218 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00064550 CAS号: 1119-34-2 EINECS: 214-275-1 Merck Index: 14,00780 |
|
产品技术规格
Appearance | White powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +22.0 to +23.0 deg (C=8, HCl (1+1)) |
Solubility in Water | almost transparency |