磷酸三钾, anhydrous, Reagent Grade
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 正磷酸钾
VWRC0645-100GEA 1654 CNY
VWRC0645-100G VWRC0645-500G
磷酸三钾, anhydrous, Reagent Grade
磷酸三钾
分子式: K₃O₄P
分子量: 212.27 g/mol
溶点: 1340
密度: 2.564 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00036295
CAS号: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Merck Index: 12,07830
现在订购
产品技术规格
Heavy Metals ≤0.001%
Insolubles ≤0.02%
Iron ≤0.003%
Purity ≥97%