双(2-乙基己基)胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D0510-25ML D0510-500ML
TCIAD0510-25MLEA 0 CNY
TCIAD0510-25ML TCIAD0510-500ML
双(2-乙基己基)胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
分子式: C₁₆H₃₅N
沸点: 281,1 °C (1013 hPa)
溶点: < –60 °C
密度: 0,8062 g/cm³ (20 °C)
闪点: 121°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009489
CAS号: 106-20-7
EINECS: 203-372-4
UN号: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24eb1ed4617a26fbb4a59f143c4b8b6df933cd38&vid=24eb1ed4617a26fbb4a59f143c4b8b6df933cd38&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %