高氟叔丁醇 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 全氟叔丁醇, 1,1,1,3,3,3-六氟-2-三氟甲基-2-丙醇
N0692-1G N0692-5G
TCIAN0692-1GEA 0 CNY
TCIAN0692-1G TCIAN0692-5G
高氟叔丁醇 ≥98.0% (by GC)
高氟叔丁醇
分子式: C₄HF₉O
沸点: 84 °C (1013 hPa)
溶点: –17 °C
密度: 1,693 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00042092
CAS号: 2378-02-1
EINECS: 219-157-3
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8c1b1ffcd781d60932f1ce206db7777b3eab1fd&vid=c8c1b1ffcd781d60932f1ce206db7777b3eab1fd&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %