二碳酸二叔丁酯 ≥95.0% (by titrimetric analysis) BOC-reagent for amino acid
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 焦碳酸二叔丁酯
D1547-100G D1547-25G D1547-500G
TCIAD1547-100GEA 0 CNY
TCIAD1547-100G TCIAD1547-25G TCIAD1547-500G
二碳酸二叔丁酯 ≥95.0% (by titrimetric analysis) BOC-reagent for amino acid
二碳酸二叔丁酯
分子式: C₁₀H₁₈O₅
分子量: 218.25 g/mol
沸点: 235
闪点: 47°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008805
CAS号: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN号: 2930
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e76f79d85fb16c6a3086962a76d1e9631e52b271&vid=9b554da4de6439d30530f5ff0c530c94a95c171d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %