4-Amino-1-methylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 1-Methylpiperidin-4-amine
A2046-25G A2046-5G
TCIAA2046-25GEA 0 CNY
TCIAA2046-25G TCIAA2046-5G
4-Amino-1-methylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Amino-1-methylpiperidine
分子式: C₆H₁₄N₂
分子量: 114.1888 g/mol
沸点: 83°C
MDL编号: MFCD01570549
CAS号: 41838-46-4
UN号: 2920
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7258e3235aece84eb53ef108a69c0ce8de9dd12&vid=b7258e3235aece84eb53ef108a69c0ce8de9dd12&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %