2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone ≥95.0% (通过HPLC)
供应商: TCI
D3182-1G
D3182-5G
TCIAD3182-1GEA
0
CNY
TCIAD3182-1G
TCIAD3182-5G
2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone ≥95.0% (通过HPLC)
2,6-Dibromo-9,10-anthraquinone
分子式:
C₁₄H₆Br₂O₂ 溶点: 290°C |
MDL编号:
MFCD08276344 CAS号: 633-70-5 |
|
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |