1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
B1607-1G
B1607-25G
B1607-5G
TCIAB1607-1GEA
0
CNY
TCIAB1607-1G
TCIAB1607-25G
TCIAB1607-5G
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene ≥97.0% (通过GC)
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene
分子式:
C₁₁H₈Br₂ |
MDL编号:
MFCD00046369 CAS号: 37763-43-2 ADR: 8,III |
|
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 106.0 to 110.0 deg-C |