异丙基缩水甘油醚 ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
G0255-25ML G0255-500ML
TCIAG0255-25MLEA 0 CNY
TCIAG0255-25ML TCIAG0255-500ML
异丙基缩水甘油醚 ≥96.0% (通过GC)
异丙基缩水甘油醚
分子式: C₆H₁₂O₂
沸点: 132°C
闪点: 33°C
MDL编号: MFCD00005139
CAS号: 4016-14-2
EINECS: 223-672-9
UN号: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a1b08933a7c1f3cbbf7eeda534afd3b11d278396&vid=a1b08933a7c1f3cbbf7eeda534afd3b11d278396&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %