Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
M1919-25G M1919-5G
TCIAM1919-25GEA 0 CNY
TCIAM1919-25G TCIAM1919-5G
Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate ≥98.0% (通过GC)
Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate
分子式: C₈H₇FO₃
MDL编号: MFCD06797457
CAS号: 214822-96-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22f444740de95fa0ac74fcee8878c1aac15bc845&vid=22f444740de95fa0ac74fcee8878c1aac15bc845&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C