DL-天冬氨酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
A0544-25G A0544-500G
TCIAA0544-25GEA 0 CNY
TCIAA0544-25G TCIAA0544-500G
DL-天冬氨酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
DL-天冬氨酸
分子式: C₄H₇NO₄
溶点: 280°C
MDL编号: MFCD00063083
CAS号: 617-45-8
EINECS: 210-513-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db43af7b2b1a1e16a9aa458b67204344fb535c0d&vid=115d75703194ca8611108689871c6d34dc527549&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in HCl almost transparency