高酞酸酐 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
邻苯二价酸酐, 高邻苯二甲酸酐
156300050
156300250
ACRO156300050EA
0
CNY
ACRO156300050
ACRO156300250
高酞酸酐 98%
高酞酸酐
分子式:
C₉H₆O₃ 溶点: 140…144 °C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00006894 CAS号: 703-59-3 EINECS: 211-873-4 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration excess NaOH | ≥97.5 % |
Phosphate (PO4) | ≤0.003 % |
Insoluble matter | ≤0.05 % |