1-溴-3,5-二-叔丁基苯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
B3547-25G B3547-5G
TCIAB3547-25GEA 0 CNY
TCIAB3547-25G TCIAB3547-5G
1-溴-3,5-二-叔丁基苯 ≥98.0% (通过GC)
1-溴-3,5-二-叔丁基苯
分子式: C₁₄H₂₁Br
沸点: 158°C
MDL编号: MFCD00796945
CAS号: 22385-77-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb41a0c62dcebd75e97d80f74dc3b127b6cb8e5f&vid=eb41a0c62dcebd75e97d80f74dc3b127b6cb8e5f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C