2-Fluoro-3-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
2-Fluoro-1-methyl-3-nitrobenzene
F0661-25G
F0661-5G
TCIAF0661-25GEA
0
CNY
TCIAF0661-25G
TCIAF0661-5G
2-Fluoro-3-nitrotoluene ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-3-nitrotoluene
分子式:
C₇H₆FNO₂ 分子量: 155.13 g/mol 沸点: 111°C 溶点: 19°C |
MDL编号:
MFCD03412242 CAS号: 437-86-5 |
|
产品技术规格
Purity (GC) | min. 98.0 % |