苄基氯甲基醚 75%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 甲基氯苄, (氯甲氧基甲基)苯
376950100 376950500 376952500
ACRO376950100EA 0 CNY
ACRO376950100 ACRO376950500 ACRO376952500
苄基氯甲基醚 75%
苄基氯甲基醚
分子式: C₈H₉ClO
分子量: 156.61 g/mol
沸点: 102 °C (14 mmHg)
密度: 1.13 g/cm³
闪点: 91 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000886
CAS号: 3587-60-8
UN号: 2810
ADR: 6.1 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥70 %