3-Bromo-5-methylanisole ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B3526-1G B3526-5G
TCIAB3526-1GEA 0 CNY
TCIAB3526-1G TCIAB3526-5G
3-Bromo-5-methylanisole ≥98.0% (通过GC)
3-Bromo-5-methylanisole
分子式: C₈H₉BrO
沸点: 122°C
MDL编号: MFCD08061916
CAS号: 29578-83-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c04e0e93f0d129da695543e7f97c9e31043247f0&vid=c04e0e93f0d129da695543e7f97c9e31043247f0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %