5-甲酰水杨酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2-羟基-5-甲酰苯甲酸
F0400-25G F0400-5G
TCIAF0400-25GEA 0 CNY
TCIAF0400-25G TCIAF0400-5G
5-甲酰水杨酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5-甲酰水杨酸
分子式: C₈H₆O₄
分子量: 166.1308 g/mol
MDL编号: MFCD00006945
CAS号: 616-76-2
EINECS: 210-492-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edd23d1ecccd7de9781b23ba7d11d67ae38d87f3&vid=edd23d1ecccd7de9781b23ba7d11d67ae38d87f3&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %