4-甲氧基苯乙酸甲酯 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Methyl 4-methoxyphenylacetate
M1330-25G M1330-500G
TCIAM1330-25GEA 0 CNY
TCIAM1330-25G TCIAM1330-500G
4-甲氧基苯乙酸甲酯 ≥97.0% (by GC)
4-甲氧基苯乙酸甲酯
分子式: C₁₀H₁₂O₃
MDL编号: MFCD00008454
CAS号: 23786-14-3
EINECS: 245-886-1
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3437820cc8b341e1a635015664d3fdb669deb65d&vid=3437820cc8b341e1a635015664d3fdb669deb65d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 97.0 %